5-(5-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR31-250MG OR31-1G
APOSOR31-250MGEA 50.9 EUR
APOSOR31-250MG APOSOR31-1G
5-(5-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
5-(5-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₅ClN₂S
Molecular Weight: 184.65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03791215
CAS-Nummer: 166196-61-8