Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310008-1G
APOSOR310008-1GEA 81.2 EUR
APOSOR310008-1G
Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formel: C7H5N3O
Molecular Weight: 147,1300 g/mol
Schmelzpunkt: 320 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09999183
CAS-Nummer: 19178-25-7