(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR310031-1G OR310031-500MG
APOSOR310031-1GEA 538 EUR
APOSOR310031-1G APOSOR310031-500MG
(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₅ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20444426
CAS-Nummer: 367259-26-5