1H-Indole-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Indole-2-carbonitrile
OR310037-1G OR310037-250MG
APOSOR310037-1GEA 148 EUR
APOSOR310037-1G APOSOR310037-250MG
1H-Indole-2-carbonitrile
1H-Indole-2-carbonitrile
Formel: C₉H₆N₂
Molecular Weight: 142.161 g/mol
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00187566
CAS-Nummer: 36193-65-4