7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310110-1G OR310110-250MG
APOSOR310110-1GEA 801 EUR
APOSOR310110-1G APOSOR310110-250MG
7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
Formel: C₁₄H₁₅NO₄
Molecular Weight: 261.28 g/mol
Schmelzpunkt: 139…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00868668
CAS-Nummer: 25392-50-1