1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR310118-1G
OR310118-250MG
APOSOR310118-1GEA
580
EUR
APOSOR310118-1G
APOSOR310118-250MG
1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxamide
1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxamide
Formel:
C₇H₉N₃O Schmelzpunkt: 215…217 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11506254 CAS-Nummer: 851776-30-2 |