4-Chloro-1,6-naphthyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR310121-1G
OR310121-250MG
APOSOR310121-1GEA
163
EUR
APOSOR310121-1G
APOSOR310121-250MG
4-Chloro-1,6-naphthyridine 98%
4-Chloro-1,6-naphthyridine
Formel:
C₈H₅ClN₂ Schmelzpunkt: 90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09881194 CAS-Nummer: 6861-84-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |