1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone, 5-Acetyl-2,4-dichloropyridine
OR310142-1G OR310142-500MG
APOSOR310142-1GEA 671 EUR
APOSOR310142-1G APOSOR310142-500MG
1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
Formel: C₇H₅Cl₂NO
Molecular Weight: 190,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03265322
CAS-Nummer: 887573-44-6