Methyl (2S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR310146-1G
OR310146-500MG
APOSOR310146-1GEA
121
EUR
APOSOR310146-1G
APOSOR310146-500MG
Methyl (2S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Methyl (2S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Formel:
C₁₃H₂₁NO₄ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02179273 CAS-Nummer: 186268-77-9 |