2-Amino-5-iodo-4,6-dimethylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Iodo-4,6-dimethylpyridin-2-amine
OR310150-1G
APOSOR310150-1GEA
206
EUR
APOSOR310150-1G
2-Amino-5-iodo-4,6-dimethylpyridine 95%
2-Amino-5-iodo-4,6-dimethylpyridine
Formel:
C₇H₉IN₂ Molecular Weight: 248,07 g/mol Schmelzpunkt: 164…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06798226 CAS-Nummer: 885952-12-5 |