2,5-Dichlorothiophene-3-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2,5-Dichlorothiophen-3-yl)boronic acid
OR310159-1G
OR310159-250MG
OR310159-5G
APOSOR310159-1GEA
212
EUR
APOSOR310159-1G
APOSOR310159-250MG
APOSOR310159-5G
2,5-Dichlorothiophene-3-boronic acid
2,5-Dichlorothiophene-3-boronic acid
Formel:
C₄H₃BCl₂O₂S Molecular Weight: 196,85 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09837622 CAS-Nummer: 177735-28-3 |