Methyl-5-cyano-2-hydroxybenzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-cyano-2-hydroxybenzoate
OR31017-1G OR31017-250MG
APOSOR31017-1GEA 82.8 EUR
APOSOR31017-1G APOSOR31017-250MG
Methyl-5-cyano-2-hydroxybenzenecarboxylate
Methyl-5-cyano-2-hydroxybenzenecarboxylate
Formel: C₉H₇NO₃
Molecular Weight: 177.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800949
CAS-Nummer: 84437-12-7