3-Bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-3-bromo-1-(tert-butyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
OR310170-500MG OR310170-1G OR310170-100MG
APOSOR310170-500MGEA 258 EUR
APOSOR310170-500MG APOSOR310170-1G APOSOR310170-100MG
3-Bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
3-Bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formel: C₉H₁₂BrN₅
Molecular Weight: 270,14 g/mol
Schmelzpunkt: 180…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20921583
CAS-Nummer: 862728-61-8