4-Cyan-3-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isonicotinonitrile, 4-Cyanopyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 4-Cyanopyridine-3-boronic acid pinacol ester
OR310221-1G
OR310221-250MG
OR310221-5G
APOSOR310221-1GEA
217
EUR
APOSOR310221-1G
APOSOR310221-250MG
APOSOR310221-5G
4-Cyan-3-pyridinboronsäurepinakolester
4-Cyan-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₅BN₂O₂ Molecular Weight: 230.07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458478 CAS-Nummer: 878194-91-3 |