6-Chloro-2-(dimethylamino)-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR310226-500MG
OR310226-1G
APOSOR310226-500MGEA
661
EUR
APOSOR310226-500MG
APOSOR310226-1G
6-Chloro-2-(dimethylamino)-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
6-Chloro-2-(dimethylamino)-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₉ClN₄ Schmelzpunkt: 218…220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20232926 CAS-Nummer: 1335220-61-5 |