2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene
Lieferant: Apollo Scientific
OR310318-1G OR310318-5G
APOSOR310318-1GEA 180 EUR
APOSOR310318-1G APOSOR310318-5G
2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene
2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene
Formel: C₁₉H₂₀Br₂
Molecular Weight: 408,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12024280
CAS-Nummer: 157771-56-7