3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR310319-1G OR310319-500MG
APOSOR310319-1GEA 336 EUR
APOSOR310319-1G APOSOR310319-500MG
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propanoic acid
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propanoic acid
Formel: C5H7Cl3O2
Molecular Weight: 205,4700 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021685
CAS-Nummer: 17831-70-8