(4-Methylpiperazin-1-yl)(4-nitrophenyl)methanone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Methyl-4-[(4-nitrophenyl)carbonyl]piperazine
OR310338-1G
OR310338-5G
APOSOR310338-1GEA
69.6
EUR
APOSOR310338-1G
APOSOR310338-5G
(4-Methylpiperazin-1-yl)(4-nitrophenyl)methanone
(4-Methylpiperazin-1-yl)(4-nitrophenyl)methanone
Formel:
C₁₂H₁₅N₃O₃ Molecular Weight: 249,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00585638 CAS-Nummer: 21091-98-5 |