tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Phenylpiperazine, N1-BOC protected, 1-Boc-2-phenylpiperazine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylpiperazine, 2-Methyl-2-propanyl 2-phenyl-1-piperazinecarboxylate
OR3104-1G
OR3104-250MG
OR3104-100MG
APOSOR3104-1GEA
227
EUR
APOSOR3104-1G
APOSOR3104-250MG
APOSOR3104-100MG
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₅H₂₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07367734 CAS-Nummer: 886766-60-5 |