4,4'-Biphenyldicarbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310636-1G OR310636-25G OR310636-5G
APOSOR310636-1GEA 37.7 EUR
APOSOR310636-1G APOSOR310636-25G APOSOR310636-5G
4,4'-Biphenyldicarbonitril
4,4'-Biphenyldicarbonitril
Formel: C₁₄H₈N₂
Schmelzpunkt: 236…240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013805
CAS-Nummer: 1591-30-6