4-Cyanbenzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Benzoylbenzonitril
OR310642-1G OR310642-5G
APOSOR310642-1GEA 81.2 EUR
APOSOR310642-1G APOSOR310642-5G
4-Cyanbenzophenon 97%
4-Cyanbenzophenon
Formel: C₁₄H₉NO
Molecular Weight: 207.23 g/mol
Siedepunkt: 363
Schmelzpunkt: 110…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016382
CAS-Nummer: 1503-49-7