L-Prolinamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-Pro-NH₂, (S)-2-Pyrrolidinecarboxamide, H-Pro-NH2
OR3107-5G OR3107-25G
APOSOR3107-5GEA 50.9 EUR
APOSOR3107-5G APOSOR3107-25G
L-Prolinamid 97%
L-Prolinamide
Formel: C₅H₁₀N₂O
Molecular Weight: 114,15 g/mol
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005253
CAS-Nummer: 7531-52-4
EINECS: 231-397-0