2-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR310777-1G OR310777-5G
APOSOR310777-1GEA 168 EUR
APOSOR310777-1G APOSOR310777-5G
2-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
2-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₃
Molecular Weight: 154.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08144700
CAS-Nummer: 344325-95-7