5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-6-azaindole
OR310792-5G
APOSOR310792-5GEA 75.4 EUR
APOSOR310792-5G
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152,5800 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09907859
CAS-Nummer: 131084-55-4