6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
OR310898-25G OR310898-100G
APOSOR310898-25GEA 109 EUR
APOSOR310898-25G APOSOR310898-100G
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formel: C₆H₅BrN₄
Molecular Weight: 213.0400 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11656619
CAS-Nummer: 947248-68-2