2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310903-1G OR310903-500MG
APOSOR310903-1GEA 894 EUR
APOSOR310903-1G APOSOR310903-500MG
2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₉NO₂
Schmelzpunkt: 95…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09907934
CAS-Nummer: 59236-36-1