6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310932-1G OR310932-500MG
APOSOR310932-1GEA 161 EUR
APOSOR310932-1G APOSOR310932-500MG
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin Hydrochlorid
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₄ClNO
Molecular Weight: 199.68 g/mol
Schmelzpunkt: 233…236 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01717328
CAS-Nummer: 57196-62-0