5-Bromoindan-2-ylamine hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR310934-1G
APOSOR310934-1GEA
270
EUR
APOSOR310934-1G
5-Bromoindan-2-ylamine hydrobromide
5-Bromoindan-2-ylamine hydrobromide
Formel:
C₉H₁₁Br₂N Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
321352-52-7 |