Methyl-4-mercaptobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl4-mercaptobenzoate
OR311187-250MG OR311187-500MG
APOSOR311187-250MGEA 197 EUR
APOSOR311187-250MG APOSOR311187-500MG
Methyl-4-mercaptobenzoate
Methyl-4-mercaptobenzoate
Formel: C₈H₈O₂S
Schmelzpunkt: 33…36 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01863423
CAS-Nummer: 6302-65-4