2,2'-Dichloracetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
OR3113-10G OR3113-5G
APOSOR3113-10GEA 112 EUR
APOSOR3113-10G APOSOR3113-5G
2,2'-Dichloracetanilid
2,2'-Dichloracetanilid
Formel: C₈H₇Cl₂NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00032560
CAS-Nummer: 3289-76-7