3'-Chlor-2-chloracetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-N-(chloroacetyl)aniline
OR3114-1G OR3114-5G
APOSOR3114-1GEA 36.4 EUR
APOSOR3114-1G APOSOR3114-5G
3'-Chlor-2-chloracetanilid
3'-Chlor-2-chloracetanilid
Formel: C₈H₇Cl₂NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018896
CAS-Nummer: 2564-05-8