3,3-Dimethoxyoxetane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR312003-1G OR312003-500MG OR312003-5G
APOSOR312003-1GEA 369 EUR
APOSOR312003-1G APOSOR312003-500MG APOSOR312003-5G
3,3-Dimethoxyoxetane
3,3-Dimethoxyoxetane
Formel: C₅H₁₀O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12545828
CAS-Nummer: 922500-97-8