3-Ethynyloxetan-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Ethynyl-3-hydroxyoxetane
OR312013-1G
OR312013-250MG
APOSOR312013-1GEA
166
EUR
APOSOR312013-1G
APOSOR312013-250MG
3-Ethynyloxetan-3-ol
3-Ethynyloxetan-3-ol
Formel:
C₅H₆O₂ Molecular Weight: 98,1 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20444449 CAS-Nummer: 1352492-38-6 |