Cyclobutylessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Cyclobutylacetic acid
OR312055-1G OR312055-5G
APOSOR312055-1GEA 105 EUR
APOSOR312055-1G APOSOR312055-5G
Cyclobutylessigsäure
Cyclobutylessigsäure
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,1400 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06411067
CAS-Nummer: 6540-33-6