Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR312073-100MG OR312073-1G OR312073-250MG
APOSOR312073-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR312073-100MG APOSOR312073-1G APOSOR312073-250MG
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formel: C₅H₉N·HCl
Molecular Weight: 119.59 g/mol
Schmelzpunkt: 256…261 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19204065
CAS-Nummer: 22287-35-0