3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 1-Monomethyl ester
OR312112-1G OR312112-5G
APOSOR312112-1GEA 82.8 EUR
APOSOR312112-1G APOSOR312112-5G
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₀O₄
Molecular Weight: 170.16 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD20638314
CAS-Nummer: 83249-10-9