4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
OR312142-1G
OR312142-5G
APOSOR312142-1GEA
75.4
EUR
APOSOR312142-1G
APOSOR312142-5G
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 97%
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran
Formel:
C₁₁H₁₉NO₅ Molecular Weight: 245,275 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683136 CAS-Nummer: 172843-97-9 |