1,1-Cyclobutanedimethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR312194-1G
APOSOR312194-1GEA 39.3 EUR
APOSOR312194-1G
1,1-Cyclobutanedimethanol 95%
1,1-Cyclobutanedimethanol
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463706
CAS-Nummer: 4415-73-0