3-Boc-3,9-diazaspiro[5.5]undecane
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 3,9-diazaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
OR312249-5G
APOSOR312249-5GEA 183 EUR
APOSOR312249-5G
3-Boc-3,9-diazaspiro[5.5]undecane
3-Boc-3,9-diazaspiro[5.5]undecane
Formel: C14H26N2O2
Molecular Weight: 254,3700 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05861627
CAS-Nummer: 173405-78-2