Dimethyl Cubane-1,4-dicarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Bis(methoxycarbonyl)cubane, Cubane-1,4-dicarboxylic acid dimethyl ester
OR312491-1G OR312491-250MG
APOSOR312491-1GEA 458 EUR
APOSOR312491-1G APOSOR312491-250MG
Dimethyl Cubane-1,4-dicarboxylate 95%
Dimethyl cubane-1,4-dicarboxylate
Formel: C₁₂H₁₂O₄
Molecular Weight: 220.22 g/mol
Schmelzpunkt: 163 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD29060101
CAS-Nummer: 29412-62-2