1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Acetylimidazole
OR313011-1G OR313011-5G
APOSOR313011-1GEA 101 EUR
APOSOR313011-1G APOSOR313011-5G
1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone 97%
1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone
Formel: C₅H₆N₂O
Molecular Weight: 110.12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878742
CAS-Nummer: 53981-69-4