Ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR313039-1G OR313039-5G OR313039-25G
APOSOR313039-1GEA 77 EUR
APOSOR313039-1G APOSOR313039-5G APOSOR313039-25G
Ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153,1784 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01006747
CAS-Nummer: 3284-47-7