N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(2-Aminoethyl)maleimide HCl, N-(2-Aminoethyl)maleimide Hydrochloride, 2-Maleimidoethylamine hydrochloride
OR313050-5G
APOSOR313050-5GEA 127 EUR
APOSOR313050-5G
N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
Formel: C₆H₈N₂O₂
Molecular Weight: 176,60 g/mol
Schmelzpunkt: 163 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09800491
CAS-Nummer: 134272-64-3