(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-tert-butyl 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, 3-Oxazolidinecarboxylic acid, 4-forMyl-2,2-diMethyl-, 1,1-diMethylethyl ester, (4R)-, tert-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
OR313059-5G
APOSOR313059-5GEA 87 EUR
APOSOR313059-5G
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde 95%
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Molecular Weight: 229,276 g/mol
Siedepunkt: 67 °C/0,3mmHg
Dichte: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00674064
CAS-Nummer: 95715-87-0