Methyl-2-brom-6-methylisonicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
OR313085-25G OR313085-5G
APOSOR313085-25GEA 302 EUR
APOSOR313085-25G APOSOR313085-5G
Methyl-2-brom-6-methylisonicotinat
Methyl-2-brom-6-methylisonicotinat
Formel: C₈H₈BrNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04112565
CAS-Nummer: 884494-71-7