5-Chloro-2-formylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR313090-1G OR313090-5G
APOSOR313090-1GEA 71.2 EUR
APOSOR313090-1G APOSOR313090-5G
5-Chloro-2-formylbenzoic acid
5-Chloro-2-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₅ClO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06739601
CAS-Nummer: 4506-45-0