tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 4-(bromomethyl)benzylcarbamate, N-BOC-4-(Bromomethyl)benzylamine
OR313092-1G OR313092-5G
APOSOR313092-1GEA 0 EUR
APOSOR313092-1G APOSOR313092-5G
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzylcarbamate
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzylcarbamate
Formel: C₁₃H₁₈BrNO₂
Molecular Weight: 300,1900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11974929
CAS-Nummer: 187283-17-6