Methyl-4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
OR313095-5G
APOSOR313095-5GEA 213 EUR
APOSOR313095-5G
Methyl-4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Methyl-4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Formel: C₉H₈BrClO₂
Molecular Weight: 263,52 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10566565
CAS-Nummer: 74733-30-5