2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxyisonicotinaldehyde, 2-Hydroxy-4-formylpyridine
OR313101-1G OR313101-250MG
APOSOR313101-1GEA 140 EUR
APOSOR313101-1G APOSOR313101-250MG
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₅NO₂
Molecular Weight: 123,11 g/mol
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03788455
CAS-Nummer: 188554-13-4