tert-Butyl-4-brombenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 4-bromobenzoate
OR313102-25G
APOSOR313102-25GEA
108
EUR
APOSOR313102-25G
tert-Butyl-4-brombenzoat
tert-Butyl-4-brombenzoat
Formel:
C₁₁H₁₃BrO₂ Molecular Weight: 257,1200 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00093266 CAS-Nummer: 59247-47-1 |